Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en polyester
Pour identifier les flacons à température ambiante, congelés ou décongelés avec chevauchement
Marque: Brady™ 115135
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adhésif acrylique permanent
- Opaque pour couvrir les informations légalement protégées sur les patients
- Finition mate
Spécification
Autoclavables | |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Transparent | |
Polyester | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
–70°C à +100°C | |
15,24 m |
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, homologués CSA | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Transfert thermique | |
Identification en laboratoire, identification générale et industrielle, marquage et étiquettes de plaques signalétiques, communication vocale et de données | |
1 | |
9,53 mm x 15,24 m (l x L) | |
0,019 mm | |
9,53 mm |