Learn More
Scilabub™ Gants de protection en fibre de PA
Ces gants Gauntlet en polyamide résistants à la chaleur Nomex™ résistent à une température de 260°C (température de travail, chaleur sèche uniquement) et possèdent une structure en tissu tricoté pour encore plus de confort.
379.00€ - 427.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marque CE |
---|---|
Couleur | Rouge |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants de protection |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12302239
|
Scilabub™
GAU/NM |
M |
381.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11883841
|
Scilabub™
GAU/NM |
M | N/A | N/A | N/A | |||||
11873801
|
Scilabub™
GAU/NS |
S | N/A | N/A | N/A | |||||
12921185
|
Scilabub™
GAU/NS |
S |
381.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11893841
|
Scilabub™
GAU/NL |
L |
381.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Résistant à la chaleur (température de travail de 260°C, chaleur sèche uniquement)
- Conductivité thermique basse
- Sans amiante
- Double épaisseur
- Tissu tricoté pour le confort
- Ne se rétrécit pas ou ne fond pas
- Non affecté par le lavage
- Résistant
- Conforme à la norme EN338: 2 X 4 X et EN407: 41324X
Spécification
Marque CE | |
Sans poudre | |
Non stérile |
Rouge | |
Gants de protection | |
52 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Scilabub™ Gants de protection en fibre de PA