Learn More
Scilabub™ Gants de protection en fibre de PA
Ces gants Gauntlet en polyamide résistants à la chaleur Nomex™ résistent à une température de 260°C (température de travail, chaleur sèche uniquement) et possèdent une structure en tissu tricoté pour encore plus de confort.
Marque:  Scilabub™ GAU/NS
Code produit. 11873801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Résistant à la chaleur (température de travail de 260°C, chaleur sèche uniquement)
  • Conductivité thermique basse
  • Sans amiante
  • Double épaisseur
  • Tissu tricoté pour le confort
  • Ne se rétrécit pas ou ne fond pas
  • Non affecté par le lavage
  • Résistant
  • Conforme à la norme EN 388 : 1 X 4 X et EN 407: 4 1 3 0 1 X
Spécification
Spécification
Marque CE
PA
Gants de protection
Non stérile
Rouge
Non poudrés
S
Chaleur, chimique