Learn More
Scilabub™ Gants de protection en fibre de PA
Ces gants Gauntlet en polyamide résistants à la chaleur Nomex™ résistent à une température de 260°C (température de travail, chaleur sèche uniquement) et possèdent une structure en tissu tricoté pour encore plus de confort.
Marque: Scilabub™ GAU/NS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistant à la chaleur (température de travail de 260°C, chaleur sèche uniquement)
- Conductivité thermique basse
- Sans amiante
- Double épaisseur
- Tissu tricoté pour le confort
- Ne se rétrécit pas ou ne fond pas
- Non affecté par le lavage
- Résistant
- Conforme à la norme EN 388 : 1 X 4 X et EN 407: 4 1 3 0 1 X
Spécification
Marque CE | |
PA | |
Gants de protection | |
Non stérile |
Rouge | |
Non poudrés | |
S | |
Chaleur, chimique |