Learn More
Poly(chlorure de vinyle), carboxylaté, moy. M.W.220000, teneur moy. en carboxyle 1,8 % du poids total, Thermo Scientific Chemicals
71.76€ - 141.71€
Identifiants chimiques
CAS | 25702-80-1 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H3R)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.56 |
Numéro MDL | MFCD00084460 |
Clé InChI | SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride |
CID PubChem | 3080734 |
Nom IUPAC | Acide de chloroéthène;prop-2-énoïque |
SMILES | *-CC(-*)[*] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10573741
|
Thermo Scientific Acros
183311000 |
100 g | Flacon en verre |
71.76€
100g |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10183960
|
Thermo Scientific Acros
183312500 |
250 g | Flacon en verre |
141.71€
250g |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
25702-80-1 | |
134.56 | |
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N | |
3080734 | |
*-CC(-*)[*] |
(C2H3R)n | |
MFCD00084460 | |
2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride | |
Acide de chloroéthène;prop-2-énoïque |
Spécification
Poly(vinyl chloride), carboxylated | |
25702-80-1 | |
(C2H3R)n | |
1.3900g/mL | |
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide de chloroéthène;prop-2-énoïque | |
3080734 | |
1.39 |
Blanc | |
Poudre amorphe | |
MFCD00084460 | |
2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride | |
*-CC(-*)[*] | |
134.56 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Poly(vinyl chloride), carboxylated, aver. M.W.220000, aver. carboxyl content 1.8 wt%