Learn More
Poly(chlorure de vinyle), carboxylaté, moy. M.W.220000, teneur moy. en carboxyle 1,8 % du poids total, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10573741
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Poly(chlorure de vinyle), carboxylaté, moy. M.W.220000, teneur moy. en carboxyle 1,8 % du poids total, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10573741
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10573741
Marque: Thermo Scientific Acros 183311000
En stock
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25702-80-1
Formule moléculaire (C2H3R)n
Poids moléculaire (g/mol) 134.56
Numéro MDL MFCD00084460
Clé InChI SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 3080734
Nom IUPAC Acide de chloroéthène;prop-2-énoïque
SMILES *-CC(-*)[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl chloride), carboxylated
Couleur Blanc
Forme physique Poudre amorphe
Densité 1.3900g/mL
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.39
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0454756 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number183312500,183311000
Numéro de lotA0449781 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2023 Catalog Number
Numéro de lotA0393945 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0403718 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0409567 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number
Identifiant produit
  • Poly(vinyl chloride), carboxylated, aver. M.W.220000, aver. carboxyl content 1.8 wt%
Nom du produit
Poly(chlorure de vinyle), carboxylaté, moy. M.W.220000, teneur moy. en carboxyle 1,8 % du poids total, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.