Learn More
Poly(chlorure de vinyle), carboxylaté, moy. M.W.220000, teneur moy. en carboxyle 1,8 % du poids total, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10183960
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25702-80-1
Formule moléculaire (C2H3R)n
Poids moléculaire (g/mol) 134.56
Numéro MDL MFCD00084460
Clé InChI SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride
CID PubChem 3080734
Nom IUPAC Acide de chloroéthène;prop-2-énoïque
SMILES *-CC(-*)[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl chloride), carboxylated
Couleur Blanc
Forme physique Poudre amorphe
Densité 1.3900g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, carbon disulfide, mek, thf
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.39
Identifiant produit
  • Poly(vinyl chloride), carboxylated, aver. M.W.220000, aver. carboxyl content 1.8 wt%