Learn More
Poly(propylène glycol), M.W. moyen 2,000, Thermo Scientific Chemicals
24.10€ - 168.84€
Identifiants chimiques
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire (C3H6O)n
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00084446
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
CID PubChem 32881
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10489890
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
192180050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10740701
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
192185000
500 g Flacon en verre
51.56€
500g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10256963
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
192180025
2.5 kg Flacon en verre
168.84€
2.50kg
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
25322-69-4
134.18
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
32881
[H]OC(C)CO
(C3H6O)n
MFCD00084446
polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Spécification
Poly(propylene glycol)
Average M.W. 2.000
Cristaux ou poudre cristalline
(C3H6O)n
MFCD00084446
polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
[H]OC(C)CO
134.18
53 to 58 mg KOH/g
300 cSt (25°C)
White to Gray
25322-69-4
0.1 mg KOH/g max.
H[OCH(CH3)CH2]nOH
1.0000g/mL
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
32881
Authentic
0.15% Max.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5784360
missing translation for 'tsca' : TSCA