Learn More
Poly(propylène glycol), M.W. moyen 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10256963
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire (C3H6O)n
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00084446
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
CID PubChem 32881
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(propylene glycol)
Couleur Blanc à gris
Note relative au nom Average M.W. 2.000
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Indice d’acide 0.1 mg KOH/g max.
Point d’ébullition 200.0°C
Point de fusion -31.0°C
Formule linéaire H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble.
Quantité 2.5 kg
Point d’éclair 230°C
Valeur hydroxyle 53 to 58 mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4495 to 1.4515
Gravité spécifique 1
Viscosité 300 mm2/s (25°C)
Eau 0.15% Max.