Learn More
Poly(propylène glycol), M.W. moyen 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10489890
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire (C3H6O)n
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00084446
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
CID PubChem 32881
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(propylene glycol)
Couleur White to Gray
Note relative au nom Average M.W. 2.000
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Indice d’acide 0.1 mg KOH/g max.
Formule linéaire H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densité 1.0000g/mL
Quantité 5 g
Valeur hydroxyle 53 to 58 mg KOH/g
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Viscosité 300 cSt (25°C)
Eau 0.15% Max.