Learn More
Chlorure de platine(IV), Premion™, +99,99 % (base de métaux), Pt 57 % min, Thermo Scientific Chemicals
168.00€ - 608.03€
Identifiants chimiques
CAS | 13454-96-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.88 |
Numéro MDL | MFCD00011182 |
Clé InChI | FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 |
CID PubChem | 26031 |
Nom IUPAC | tétrachloroplatine |
SMILES | Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044503.03 |
1 g | N/A | ||||||
11445220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044503.06 |
5 g |
608.03€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
13454-96-1 | |
336.88 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
26031 | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Pt | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
tétrachloroplatine |
Spécification
Platinum (IV) chloride | |
13454-96-1 | |
Soluble cristallin | |
Cl4Pt | |
UN2923 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachloroplatine | |
26031 | |
≥99.99% | |
Pt 57% min | |
Hygroscopic |
370°C (decomposition) | |
Marron | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl | |
336.88 | |
336.9 | |
Premion™ | |
Odorless | |
4.303g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H334-H314-H318-H317
Toxic if swallowed.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275500
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only