Learn More
Chlorure de platine(IV), Premion™, +99,99 % (base de métaux), Pt 57 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445220
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-96-1
Formule moléculaire Cl4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 336.88
Numéro MDL MFCD00011182
Clé InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
CID PubChem 26031
Nom IUPAC tétrachloroplatine
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum (IV) chloride
Point de fusion 370°C (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Soluble cristallin
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether.
Poids de la formule 336.9
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 57% min
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.303 g/mL