Learn More
Chlorure de platine(IV), Premion™, +99,99 % (base de métaux), Pt 57 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435220
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-96-1
Formule moléculaire Cl4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 336.88
Numéro MDL MFCD00011182
Clé InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
CID PubChem 26031
Nom IUPAC tétrachloroplatine
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum (IV) chloride
Point de fusion 370°C (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Soluble cristallin
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Poids de la formule 336.9
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 57% min
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.303g/mL