Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au platine
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales.
375.00€ - 785.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; sans phtalates ; USP ; Pharmacopée européenne ; sans DEHP ; NSF-61 ; 3A ; NSF-51 |
---|---|
Description | Durci au platine, excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique, translucide. |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15120166
|
Masterflex™
95802-14 |
6,4 mm | 12,7 mm | 17°psi |
380.00€
7.50m |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
14880742
|
Masterflex™
95802-23 |
12,8 mm | 19,2 mm | 12°psi |
560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15171073
|
Masterflex™
95802-26 |
19,1 mm | 25,4 mm | 9°psi |
785.00€
7.50m |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
13464566
|
Masterflex™
95802-21 |
12,8 mm | 15,9 mm | 8 psi |
375.00€
7.50m |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Tubulure translucide en silicone durci au platine
- Excellente résistance à la chaleur, peu compressible
- Inodore, non toxique
- L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600).
- Conforme à la norme USP classe VI ; dépasse la norme sanitaire 3A.
- La tubulure est fabriquée conformément aux BPF.
- Plage de températures : -58 à +446°F (-50 à +230°C)
- Stérilisation : Autoclave ou irradiation gamma.
Spécification
ADCF ; FDA ; sans phtalates ; USP ; Pharmacopée européenne ; sans DEHP ; NSF-61 ; 3A ; NSF-51 | |
Autoclavables | |
25 pieds | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, alimentaires et boissons, et applications générales de laboratoire. | |
-51deg;C | |
Autoclave ou gamma | |
460deg;F |
Durci au platine, excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique, translucide. | |
Silicone | |
7,6 m | |
–60deg;F | |
25 pi/boîte. | |
Translucide | |
237deg;C |