Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au platine
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales.
Marque:  Masterflex™ 95802-23
Code produit. 14880742
  • 574.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubulure translucide en silicone durci au platine
  • Excellente résistance à la chaleur, peu compressible
  • Inodore, non toxique
  • L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600).
  • Conforme à la norme USP classe VI ; dépasse la norme sanitaire 3A.
  • La tubulure est fabriquée conformément aux BPF.
  • Plage de températures : -58 à +446°F (-50 à +230°C)
  • Stérilisation : Autoclave ou irradiation gamma.
Spécification
Spécification
ADCF ; FDA ; sans phtalates ; USP ; Pharmacopée européenne ; sans DEHP ; NSF-61 ; 3A ; NSF-51
Autoclavable
Silicone
25 pieds
3,175 mm
-60°F
25 pi/boîte.
Translucide
460deg;F
Durci au platine, excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique, translucide.
12,8 mm
19,2 mm
7,6 m
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, alimentaires et boissons, et applications générales de laboratoire.
-51°C
Autoclave ou gamma
12°psi
237deg;C