Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au platine
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales.
Marque: Masterflex™ 95802-21
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure translucide en silicone durci au platine
- Excellente résistance à la chaleur, peu compressible
- Inodore, non toxique
- L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600).
- Conforme à la norme USP classe VI ; dépasse la norme sanitaire 3A.
- La tubulure est fabriquée conformément aux BPF.
- Plage de températures : -58 à +446°F (-50 à +230°C)
- Stérilisation : Autoclave ou irradiation gamma.
Spécification
ADCF ; FDA ; sans phtalate ; pharmacopée européenne ; non-DEHP ; NSF-61 ; 3A ;NSF-51 ; USP | |
Autoclavables | |
Silicone | |
25 pi | |
1,6 mm | |
-60°F | |
25 pieds/boîte | |
Translucide | |
460°F |
Durci au platine, excellente résistance à la chaleur, jeu de compression faible, inodore, non toxique, translucide. | |
12,8 mm | |
15,9 mm | |
7,6 m | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, alimentaires et boissons et applications générales de laboratoire. | |
-51°C | |
Autoclave ou gamma | |
8 psi | |
237°C |