Learn More
PHYHIPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PHYHIPL |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836724
|
Proteintech
16937-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826724
|
Proteintech
16937-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
16937-1-AP detects 39 kDa and 42-45 kDa isoforms in SDS-PAGE.
PHYHIPL may play a role in the development of the central system.Spécification
PHYHIPL | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q6AYN4, Q8BGT8, Q96FC7 | |
309901, 70911, 84457 | |
PHYHIPL Fusion Protein Ag10435 | |
Primary | |
-20°C | |
PHYHIPL |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1796, PHYHIPL | |
Phyhipl | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |