Learn More
PHYHIPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16937-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16836724
  • 145.00€ / 20µL
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
16937-1-AP detects 39 kDa and 42-45 kDa isoforms in SDS-PAGE.
PHYHIPL may play a role in the development of the central system.
Spezifikation
Spezifikation
PHYHIPL
Polyclonal
Unconjugated
PHYHIPL
KIAA1796, PHYHIPL
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
309901, 70911, 84457
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6AYN4, Q8BGT8, Q96FC7
Phyhipl
PHYHIPL Fusion Protein Ag10435
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote