Learn More
Fisherbrand™ Rouleaux de papier indicateur de pH
Permettent des mesures de pH rapides et précises. Les rouleaux de papier indicateur de pH Fisherbrand™ comprennent une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
13.72€ - 71.91€
Spécification
Comprend | Color scale printed on cover |
---|---|
Longueur (métrique) | 5 m |
Code produit | Marque | Plage de pH | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15565669
|
Fisherbrand™
PH010R |
0 à 10 | Roll | N/A | |||||
15595669
|
Fisherbrand™
PH111R/4 |
0 to 11 | Roll | N/A | |||||
15535679
|
Fisherbrand™
PH114Z |
1 à 14 | Recharge | N/A | |||||
15545679
|
Fisherbrand™
PH590R |
5,5 à 9 | Roll | N/A | |||||
15555679
|
Fisherbrand™
PH680R/4 |
6,4 à 8 | Roll | N/A | |||||
Description
- Bandelettes de papier imprégnées d’un ou de plusieurs indicateurs colorés de pH
- La sélection économique de papiers indicateurs couvre toute la plage de pH 0 à 14
- Disponibles en différents formats pour répondre aux besoins individuels
- Le tableau de référence indique les changements de couleur par paliers de 2 pH
Spécification
Color scale printed on cover | |
5 m |