Learn More
Fisherbrand™ Rouleaux de papier indicateur de pH
Permettent des mesures de pH rapides et précises. Les rouleaux de papier indicateur de pH Fisherbrand™ comprennent une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
Marque:  Fisherbrand™ PH114Z
Code produit. 15535679
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bandelettes de papier imprégnées d’un ou de plusieurs indicateurs colorés de pH
  • La sélection économique de papiers indicateurs couvre toute la plage de pH 0 à 14
  • Disponibles en différents formats pour répondre aux besoins individuels
  • Le tableau de référence indique les changements de couleur par paliers de 2 pH
Spécification
Spécification
1 à 14
Échelle de couleurs imprimée sur le couvercle
5m
Recharge
3/boîte