Learn More
Fisherbrand™ Rouleaux de papier indicateur de pH
Permettent des mesures de pH rapides et précises. Les rouleaux de papier indicateur de pH Fisherbrand™ comprennent une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
Marque: Fisherbrand™ PH680R/4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
- Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Spécification
6,4 à 8 | |
Color scale printed on cover | |
5 m |
Roll | |
4/Pk. |