Learn More
Acide perchlorique, 60 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Réactif ACS, 60 %
61.01€ - 301.56€
Identifiants chimiques
CAS | 7601-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ClHO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.45 |
Numéro MDL | MFCD00011325 |
Clé InChI | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 |
CID PubChem | 24247 |
ChEBI | CHEBI:29221 |
Nom IUPAC | perchloric acid |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15643270
|
Honeywell-Fluka
311413-100ML |
100 mL | Glass Bottle | N/A | |||||
15673270
|
Honeywell-Fluka
311413-500ML |
500ml | Bouteille en verre |
177.84€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15653270
|
Honeywell-Fluka
311413-1L |
1 L | Bouteille en verre |
301.56€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7601-90-3 | |
100.45 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
24247 | |
perchloric acid |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
CHEBI:29221 | |
O[Cl](=O)(=O)=O |
Spécification
Perchloric Acid | |
-18°C | |
1.535g/mL at 25°C | |
7mmHg (25°C) | |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 | |
60% |
7601-90-3 | |
203°C | |
≤0.003% | |
113°C (235.4°F) | |
HClO4 | |
UN1873 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
perchloric acid | |
24247 | |
100.46g/mol | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P371 + P380 + P375
H271-H290-H302-H314-H373
missing translation for 'dotInformation' : 8(5.1)/PGI