Learn More
Acide perchlorique, 60 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15643270
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500ml
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Réactif ACS, 60 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC perchloric acid
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchloric Acid
Point de fusion -18°C
Point d’ébullition 203°C
Densité 1.535g/mL at 25°C
Conditionnement Glass Bottle
Résidus après l’allumage ≤0.003%
Tension de vapeur 7mmHg (25°C)
Point d’éclair 113°C (235.4°F)
Quantité 100 mL
Formule linéaire HClO4
Numéro UN UN1873
Poids de la formule 100.46g/mol
Pourcentage de pureté 60%
Qualité Réactif ACS