Learn More
Acide perchlorique, 60 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15673270
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500ml
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Réactif ACS, 60 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, acide perchlorique, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchloric Acid
Point de fusion -18°C
Point d’ébullition 203°C
Densité 1,535 g/ml à 25 °C
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après l’allumage ≤ 0,003%
Tension de vapeur 7 mmHg (25°C)
Point d’éclair 113°C (235,4°F)
Quantité 500ml
Formule linéaire HClO4
Numéro UN UN1873
Poids de la formule 100.46g/mol
Pourcentage de pureté 60%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Perchloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: perchloric acid