Learn More
asecos™ Bac de rayonnage PE pour l'accrochage avec caillebotis galvanisé
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
827.86€ - 1064.24€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Capacité (impériale) | 59.4 gal. |
Capacité (métrique) | 225 L |
Matériau | Polyéthylène |
Type | Sump |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17846416
|
asecos™
22460 |
2680.00 mm |
1064.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17806566
|
asecos™
31410 |
1780.00 mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PE bleu
- Caillebotis : galvanisé
Spécification
Bleu | |
225 L | |
Sump | |
1300.00 mm |
59.4 gal. | |
Polyéthylène | |
51.18 in. |