Learn More
asecos™ Bac de rayonnage PE pour l'accrochage avec caillebotis galvanisé
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 22460
Code produit. 17846416
  • 1125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PE bleu
  • Caillebotis : galvanisé
Spécification
Spécification
Bleu
225 L
Sump
2680.00 mm
2680.00 mm
190.00 mm
1300.00 mm
77 kg
59.4 gal.
Polyéthylène
105.51 in.
105.51 in.
7.48 in.
51.18 in.
169.75 lb.