Learn More
asecos™ Bac de rayonnage PE pour l'accrochage avec caillebotis galvanisé
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 31410
Code produit. 17806566
  • 875.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PE bleu
  • Caillebotis : galvanisé
Spécification
Spécification
Bleu
225 L
Sump
1780.00 mm
1780.00 mm
250.00 mm
1300.00 mm
53 kg
59.4 gal.
Polyéthylène
70.08 in.
70.08 in.
9.84 in.
51.18 in.
116.84 lb.