Learn More
Grant Instruments™ Plaque pont Optima
Accéder au thermostat et le consulter sur les circulateurs de chauffage et de refroidissement La plaque pont Grant Instruments™ Optima est destinée à une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
80.56€ - 186.56€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12757799
|
Grant Instruments™
T-BPS |
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour P5 |
167.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12707799
|
Grant Instruments™
T-BTL |
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour réservoirs ST12, 18, 26 et 38 |
186.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12717799
|
Grant Instruments™
T-BSS |
Circulateur chauffant T Optima pour réservoir S5 |
165.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12727799
|
Grant Instruments™
T-BSL |
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour réservoirs S12, 18, 26, 38 | |||||||
12747789
|
Grant Instruments™
T-BR5 |
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour R5 | |||||||
12797789
|
Grant Instruments™
T-BTS |
Circulateur chauffant T Optima pour réservoir ST5 |
165.36€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12767799
|
Grant Instruments™
T-BPL |
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour P12 et P18 | |||||||
12727789
|
Grant Instruments™
T-BR3 |
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour R1, R2, R3 | |||||||
12737789
|
Grant Instruments™
T-BR4 |
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour R4 | |||||||
Description
Consultez et accédez au thermostat sur les circulateurs de chauffage et de refroidissement.Le pont de liaison Grant Instruments™ Optima est destiné à une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant.
- Pour une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
- Garantit la visibilité/l’accessibilité du thermostat tout en optimisant l’espace de la paillasse