Learn More
Grant Instruments™ Plaque pont Optima
Accéder au thermostat et le consulter sur les circulateurs de chauffage et de refroidissement La plaque pont Grant Instruments™ Optima est destinée à une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
Marque: Grant Instruments™ T-BSS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Consultez et accédez au thermostat sur les circulateurs de chauffage et de refroidissement.Le pont de liaison Grant Instruments™ Optima est destiné à une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant.
- Pour une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
- Garantit la visibilité/l’accessibilité du thermostat tout en optimisant l’espace de la paillasse
Spécification
Circulateur chauffant T Optima pour réservoir S5 | |
Acier inoxydable |