Learn More
Grant Instruments™ Plaque pont Optima
Accéder au thermostat et le consulter sur les circulateurs de chauffage et de refroidissement La plaque pont Grant Instruments™ Optima est destinée à une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
Marque:  Grant Instruments™ T-BPS
Code produit. 12757799
  • 167.48€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accéder au thermostat et le consulter sur les circulateurs de chauffage et de refroidissement La plaque pont Grant Instruments™ Optima est destinée à une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
  • Pour une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
  • Garantit la visibilité/l’accessibilité du thermostat tout en optimisant l’espace de la paillasse
Spécification
Spécification
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour P5
Plastique