Learn More
Thermo Scientific™ Particules de carboxylate modifié OptiLink™
Contrôlez la sensibilité, la spécificité et la stabilité avec diverses teneurs en acides disponibles dans les particules modifiées par acide carboxylique Thermo Scientific™ OptiLink™.
219.00€ - 5710.00€
Spécification
Additif | Surfactant anionique exclusif |
---|---|
Certifications/Conformité | Comprend un certificat d’analyse |
Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. |
Description | Particules contenant des groupes d’acide carboxylique pour le couplage covalent et pouvant être utilisées dans une grande variété d’applications. |
À utiliser avec (application) | Couplage covalent |
Code produit | Marque | Quantité | Diamètre (métrique) | Chargement des acides de surface | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Diamètre (métrique) | Chargement des acides de surface | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11819922
|
Thermo Scientific™
73003305100250 |
15 ml | 2 μm | Acide élevé | 10% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11829922
|
Thermo Scientific™
73003305100350 |
100 ml | 2 μm | Acide élevé | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11950085
|
Thermo Scientific™
73003420100250 |
15 ml | 3 μm | Acide élevé | 10% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11960085
|
Thermo Scientific™
73003420100350 |
100 ml | 3 μm | Acide élevé | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12406462
|
Thermo Scientific™
83000520100290 |
15 ml | 0,2 μm | Acide élevé | 10% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12416462
|
Thermo Scientific™
83000520100390 |
100 ml | 0,2 μm | Acide élevé | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12612550
|
Thermo Scientific™
83000550100290 |
15 mL | 0,2 μm | Acide moyen | 10% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12446462
|
Thermo Scientific™
83000550100390 |
100 ml | 0,2 μm | Acide moyen | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11976558
|
Thermo Scientific™
83000550100390 |
100 ml | 0,2 μm | Acide moyen | 10% | ||||
11894153
|
Thermo Scientific™
83000720100290 |
15 ml | 0,3 μm | Acide élevé | 10% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11804163
|
Thermo Scientific™
83000720100390 |
100 ml | 0,3 μm | Acide élevé | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11814163
|
Thermo Scientific™
83000750100290 |
15 ml | 0,3 μm | Acide moyen | 10% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11824163
|
Thermo Scientific™
83000750100390 |
100 ml | 0,3 μm | Acide moyen | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11834163
|
Thermo Scientific™
83000920100290 |
15 ml | 0,4 μm | Acide élevé | 10% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11844163
|
Thermo Scientific™
83000920100390 |
100 ml | 0,4 μm | Acide élevé | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11894163
|
Thermo Scientific™
83000970100290 |
15 ml | 0,4 μm | Acide bas | 10% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11804173
|
Thermo Scientific™
83000970100390 |
100 ml | 0,4 μm | Acide bas | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11814173
|
Thermo Scientific™
83000970100490 |
1 000 ml | 0,4 μm | Acide bas | 10% |
5710.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11844203
|
Thermo Scientific™
93000570100290 |
15 ml | 0,2 μm | Acide bas | 10% |
224.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11854203
|
Thermo Scientific™
93000570100390 |
100 ml | 0,2 μm | Acide bas | 10% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11990075
|
Thermo Scientific™
W050CA |
15 ml | 0,5 μm | Acide moyen | 4% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11900085
|
Thermo Scientific™
W050CB |
100 ml | 0,5 μm | Acide moyen | 4% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11910085
|
Thermo Scientific™
W080CA |
15 ml | 0,85 μm | Acide moyen | 4% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11920085
|
Thermo Scientific™
W080CB |
100 ml | 0,85 μm | Acide moyen | 4% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11804962
|
Thermo Scientific™
W090CA |
15 ml | 0,9 μm | Acide élevé | 4% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12493072
|
Thermo Scientific™
W090CB |
100 ml | 0,9 μm | Acide élevé | 4% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11814962
|
Thermo Scientific™
W400CA |
15 ml | 4,0 μm | Acide élevé | 4% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12433082
|
Thermo Scientific™
W400CB |
100 ml | 4,0 μm | Acide élevé | 4% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11824962
|
Thermo Scientific™
W500CA |
15 ml | 5,0 μm | Acide élevé | 4% |
219.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12453082
|
Thermo Scientific™
W500CB |
100 ml | 5,0 μm | Acide élevé | 4% |
830.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Contrôlez la sensibilité, la spécificité et la stabilité avec diverses teneurs en acides disponibles dans les particules modifiées par carboxylate Thermo Scientific™ OptiLink™. Les particules contiennent des groupes d’acide carboxylique pour couplage covalent et peuvent être utilisées directement à partir du flacon pour une variété d’applications
- La zone de parking combine la zone de surface et la teneur en acide pour vous donner la distribution d’acide de surface qui est utile pour l’optimisation du test.
- La zone de surface par gramme d’une particule est inversement proportionnelle au diamètre de la particule
- La teneur en acide fait référence aux milliéquivalents titrés par gramme (mEq/g) ; elle est basée sur le poids
- Pour la plupart des applications, les particules peuvent être utilisées directement à partir du flacon sans pré-lavage
- Notre surfactant anionique exclusif n’interfère pas avec l’absorption protéinique ni ne favorise la désorption de la surface des particules.
- Diverses concentrations d’acide de surface sont disponibles pour contribuer à l’optimisation des efforts de développement de réactifs
- Ces particules ont été utilisées et fonctionnent avec autant de succès dans les applications de biologie moléculaire et de recherche
Propriétés de la zone de parking
- Faible teneur en acide – zone de parking de 60 à 100 – surface hydrophobe, plus stable sur le plan colloïdal que le polystyrène ordinaire
- Teneur en acide moyenne – zone de parking de 35 à 59 – zones hydrophobes et hydrophiles ; bonne stabilité colloïdale et bon couplage covalent
- Teneur en acide élevée – zone de parking de 10 à 34 – surface hydrophile ; excellente stabilité colloïdale ; excellent couplage covalent
Recommandé dans les domaines suivants :
- Diagnostics cliniques
- Biologie moléculaire
- Tests néphélométriques, turbidimétriques et d’agglutination sur lames
Remarque :
Lorsque vous utilisez les particules OptiLink, demandez notre manuel d’optimisation des réactifs de microparticules, qui décrit notre stratégie de développement de réactifs. Ce manuel inclut les protocoles validés de liaison, couple et optimisation des réactifs de particules.
Spécification
Surfactant anionique exclusif | |
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. | |
Couplage covalent | |
Particules spécialisées | |
1,05 g/cm³ |
Comprend un certificat d’analyse | |
Particules contenant des groupes d’acide carboxylique pour le couplage covalent et pouvant être utilisées dans une grande variété d’applications. | |
Sulfate de polystyrène | |
Notice contenant le certificat d’analyse | |
Les particules de polystyrène modifiées au carboxylate Opti-Link sont disponibles en différentes concentrations et dans des tailles de conditionnement sur demande. |