Learn More
Thermo Scientific™ Particules de carboxylate modifié OptiLink™
Contrôlez la sensibilité, la spécificité et la stabilité avec diverses teneurs en acides disponibles dans les particules modifiées par acide carboxylique Thermo Scientific™ OptiLink™.
Marque:  Thermo Scientific™ 83000550100290
Code produit. 12612550
  • 235.00€ / 15mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Contrôlez la sensibilité, la spécificité et la stabilité avec diverses teneurs en acides disponibles dans les particules modifiées par carboxylate Thermo Scientific™ OptiLink™. Les particules contiennent des groupes d’acide carboxylique pour couplage covalent et peuvent être utilisées directement à partir du flacon pour une variété d’applications
La zone de parking combine la surface et la teneur en acide afin de générer la distribution acide de surface utile pour l’optimisation du test. La surface par gramme d’une particule varie en proportion inverse du diamètre des particules. La teneur en acide fait référence aux milliéquivalents titrés par gramme (mEq/g) et est basée sur le poids.
  • Pour la plupart des applications, les particules Opti-Link peuvent être utilisées directement à partir du flacon sans pré-lavage
  • Notre surfactant anionique exclusif n’interfère pas avec la liaison de protéines ni ne favorise la désorption de la surface des particules
  • Diverses concentrations d’acide de surface sont disponibles pour contribuer à l’optimisation des efforts de développement de réactifs
  • Ces particules Opti-Link ont été utilisées et fonctionnent avec autant de succès dans les applications de biologie moléculaire et de recherche
Propriétés de la zone de parking
  • Faible teneur en acide — zone de parking de 60 à 100 – surface hydrophobe, plus stable sur le plan colloïdal que le polystyrène ordinaire
  • Teneur en acide moyenne — zone de parking de 35 à 59 – zones hydrophobes et hydrophiles ; bonne stabilité colloïdale et bon couplage covalent
  • Teneur en acide élevée — zone de parking de 10 à 34 – surface hydrophile ; excellente stabilité colloïdale ; excellent couplage covalent
Recommandé dans les cas suivants :
Diagnostics cliniques, biologie moléculaire, tests de néphélométrie, de turbidimétrie et d’agglutination sur lames
Remarque :
Lorsque vous utilisez les particules Opti-Link, demandez notre manuel d’optimisation des réactifs de microparticules, qui décrit notre stratégie de développement de réactifs. Ce manuel inclut les protocoles validés de liaison, de couplage et d’optimisation des réactifs de particules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Surfactant anionique exclusif
10%
Particules contenant des groupes d’acide carboxylique pour le couplage covalent et pouvant être utilisées dans une grande variété d’applications.
Couplage covalent
Particules spécialisées
15 mL
Pasteurisé
Conditionné dans des flacons de 15 ml à 10 % de matières solides. Le pack d’évaluation comprend trois lots provenant de toutes les particules PS ou CM disponibles.
Acide moyen
Comprend un certificat d’analyse
Sauf indication contraire, réfrigérez (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne le congelez pas. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Blanc ou incolore
Sulfate de polystyrène
Notice contenant le certificat d’analyse
1,05 g/cm³
15 mL
Les particules de polystyrène modifiées au carboxylate Opti-Link sont disponibles en différentes concentrations et dans des tailles de conditionnement sur demande.
0,2 μm