Learn More
Thermo Scientific™ Particules de carboxylate modifié OptiLink™
Contrôlez la sensibilité, la spécificité et la stabilité avec diverses teneurs en acides disponibles dans les particules modifiées par acide carboxylique Thermo Scientific™ OptiLink™.
Marque: Thermo Scientific™ W400CA
Description
Contrôlez la sensibilité, la spécificité et la stabilité avec diverses teneurs en acides disponibles dans les particules modifiées par carboxylate Thermo Scientific™ OptiLink™. Les particules contiennent des groupes d’acide carboxylique pour couplage covalent et peuvent être utilisées directement à partir du flacon pour une variété d’applications
- La zone de parking combine la surface et la teneur en acide afin de générer la distribution acide de surface utile pour l’optimisation du test.
- La surface par gramme d’une particule varie en proportion inverse du diamètre des particules.
- La teneur en acide fait référence aux milliéquivalents titrés par gramme (mEq/g) et est basée sur le poids.
- Pour la plupart des applications, les particules peuvent être utilisées directement à partir du flacon sans pré-lavage.
- Notre surfactant anionique exclusif n’interfère pas avec l’absorption protéinique ni ne favorise la désorption de la surface des particules.
- Diverses concentrations d’acide de surface sont disponibles pour contribuer à l’optimisation des efforts de développement de réactifs.
- Ces particules ont été utilisées et fonctionnent avec autant de succès dans les applications de biologie moléculaire et de recherche.
Propriétés de la zone de parking
- Faible teneur en acide—60–100 Zone de parking—Surface hydrophobe, plus colloïdalement stable que le polystyrène ordinaire
- Teneur en acide moyenne—35–59 Zone de parking—Zones hydrophobes et hydrophile ; bonne stabilité colloïdale et bon couplage covalent
- Haute teneur en acide—10–34 Zone de parking—Surface hydrophile ; excellente stabilité colloïdale ; excellent couplage covalent
Recommandé dans les cas suivants :
- Diagnostics cliniques
- Biologie moléculaire
- Tests de néphélométrie, de turbidimétrie et d’agglutination sur lames
Remarque :
Lorsque vous utilisez les particules Opti-Link, demandez notre manuel d’optimisation des réactifs de microparticules, qui décrit notre stratégie de développement de réactifs. Ce manuel inclut les protocoles validés de liaison, de couplage et d’optimisation des réactifs de particules.
Spécification
Surfactant anionique exclusif | |
4% | |
Particules contenant des groupes d’acide carboxylique pour le couplage covalent et pouvant être utilisées dans une grande variété d’applications. | |
Couplage covalent | |
Particules spécialisées | |
15 ml | |
15 ml | |
Les particules de polystyrène modifiées au carboxylate Opti-Link sont disponibles en différentes concentrations et dans des tailles de conditionnement sur demande. | |
4,0 μm |
Comprend un certificat d’analyse | |
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. | |
Blanc ou incolore | |
Sulfate de polystyrène | |
Notice contenant le certificat d’analyse | |
1,05 g/cm³ | |
Conditionné dans des flacons de 15 ml à 10 % de matières solides. Le pack d’évaluation comprend trois lots provenant de toutes les particules PS ou CM disponibles. | |
Acide élevé |