Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon à vis avec opercule
Les bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ assurent une étanchéité inerte et parfaite ainsi qu’un accès direct aux échantillons par perforation avec une aiguille de seringue.
49.75€ - 58.73€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11571024
|
Thermo Scientific™
TS-13215 |
3,5 ml |
53.93€
72 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11567350
|
Thermo Scientific™
TS-13216 |
7 ml |
58.73€
72 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11577350
|
Thermo Scientific™
TS-13217 |
14 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11501034
|
Thermo Scientific™
TS-13218 |
3 ml |
58.47€
72 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11597350
|
Thermo Scientific™
TS-13219 |
10 ml |
57.24€
72 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Les bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ assurent une étanchéité inerte et parfaite ainsi qu’un accès direct aux échantillons par perforation avec une aiguille de seringue.
- S’adaptent sur les petits flacons de réaction Reacti-Vial™
- Utilisés avec disques laminés en PTFE ou en caoutchouc
Spécification
Vis avec opercule |