Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon à vis avec opercule
Les bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ assurent une étanchéité inerte et parfaite ainsi qu’un accès direct aux échantillons par perforation avec une aiguille de seringue.
Marque:  Thermo Scientific™ TS-13216
Code produit. 11567350
  • 58.73€ / 72 pièces
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ assurent une étanchéité inerte et parfaite ainsi qu’un accès direct aux échantillons par perforation avec une aiguille de seringue.
  • S’adaptent sur les petits flacons de réaction Reacti-Vial™
  • Utilisés avec disques laminés en PTFE ou en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TS-13216
Vis avec opercule
Flacons à bouchon à vis et septum de 7 ml et petits flacons de réaction Reacti-Vial
7 ml
15 mm