Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon à vis avec opercule
Les bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ assurent une étanchéité inerte et parfaite ainsi qu’un accès direct aux échantillons par perforation avec une aiguille de seringue.
Marque: Thermo Scientific™ TS-13217
Description
Les bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ assurent une étanchéité inerte et parfaite ainsi qu’un accès direct aux échantillons par perforation avec une aiguille de seringue.
- S’adaptent sur les petits flacons de réaction Reacti-Vial™
- Utilisés avec disques laminés en PTFE ou en caoutchouc
Spécification
TS-13217 | |
Open Top Screw Cap | |
Flacons avec bouchon à vis et septum, 14 ml |
14 ml | |
18 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.