Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
356.00€ - 1060.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) de la pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) de la pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17833232
|
Berkshire™
LTA03163.10 |
76mm | 5 mm |
615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17897290
|
Berkshire™
LTA03163.10 |
76mm | 5 mm |
685.71€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17863232
|
Berkshire™
LTO70F.20 |
71mm | 4 mm |
454.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17873232
|
Berkshire™
LTO70P.20 |
71 mm | 3mm |
477.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17825510
|
Berkshire™
LTO70P.20 |
71 mm | 3mm |
533.33€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12876774
|
Berkshire™
LTO70R.20 |
71mm | 3,7mm |
650.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17883232
|
Berkshire™
LTO70R.20 |
71mm | 3,7mm |
456.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17853232
|
Berkshire™
LTO1465.10 |
162mm | 3.8mm |
356.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12897153
|
Berkshire™
LT000125.10 |
127mm | 13 mm | ||||||
Descripción
- Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
- Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
- Tête thermoformée
- Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
- Bonne résistance chimique
- Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
- Blanchis et conditionnés en salle blanche