Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
Marque: Berkshire™ LT000125.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
- Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
- Tête thermoformée
- Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
- Bonne résistance chimique
- Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
- Blanchis et conditionnés en salle blanche
Spécification
ISO Class 4 | |
5 in. | |
Swab | |
127mm | |
125 mm | |
Rectangular | |
0.5 in. | |
13 mm | |
0.5 in. | |
Polyurethane Foam |
0.5 in. | |
For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold | |
12.7mm | |
4.9 in. | |
Polyurethane Foam | |
9 mm | |
Rigid | |
13 mm | |
Polypropylene |