Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
Marque: Berkshire™ LTO1465.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyurethane foam over rigid core
- 100 ppi open-cell foam
- Thermally bonded head
- Low particles, fibers, ions and extractables, no contaminating adhesives
- Good chemical resistance
- Good sorbency and excellent solvent hold
- Laundered and packaged in cleanroom
Spécification
ISO Class 4 | |
6.3 in. | |
Swab | |
162mm | |
14.5mm | |
2.8mm | |
16.8mm | |
0.1 in. |
0.12 in. | |
For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold | |
3.1mm | |
5.71 in. | |
Polyurethane Foam | |
0.66 in. | |
3.8mm | |
Flexible |