Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ
sur devis
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Omnifit™ EZ Columns |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Description | “End-capped” | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | “End-capped” | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15805264
|
Diba
006EAE-06 |
Omnifit™ EZ EZ Adjustable Column Endpiece, 6.6mm; 1/ea | Adjustable | 6,6 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15815264
|
Diba
006EAE-10 |
Omnifit™ EZ EZ Adjustable Column Endpiece, 10mm; 1/ea | Adjustable | 10 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15825264
|
Diba
006EAE-15 |
Omnifit™ EZ EZ Adjustable Column Endpiece, 15mm; 1/ea | Adjustable | 15 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15835264
|
Diba
006EAE-25 |
Omnifit™ EZ EZ Adjustable Column Endpiece, 25mm; 1/ea | Adjustable | 25 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15845264
|
Diba
006EAE-35 |
Omnifit™ EZ EZ Adjustable Column Endpiece, 35mm; 1/ea | Adjustable | 35 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15855264
|
Diba
006EAE-50 |
Omnifit™ EZ EZ Adjustable Column Endpiece, 50mm; 1/ea | Adjustable | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15865264
|
Diba
006EFE-06 |
Omnifit™ EZ EZ Fixed Column Endpiece, 6.6mm; 1/ea | Fixed | 6,6 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15875264
|
Diba
006EFE-10 |
Omnifit™ EZ EZ Fixed Column Endpiece, 10mm; 1/ea | Fixed | 10 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15885264
|
Diba
006EFE-15 |
Omnifit™ EZ EZ Fixed Column Endpiece, 15mm; 1/ea | Fixed | 15 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15895264
|
Diba
006EFE-25 |
Omnifit™ EZ EZ Fixed Column Endpiece, 25mm; 1/ea | Fixed | 25 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15805274
|
Diba
006EFE-35 |
Omnifit™ EZ EZ Fixed Column Endpiece, 35mm; 1/ea | Fixed | 35 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15815274
|
Diba
006EFE-50 |
Omnifit™ EZ EZ Fixed Column Endpiece, 50mm; 1/ea | Fixed | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Specifications
Liquid Chromatography Column | |
Omnifit™ EZ Columns | |
PTFE |