Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ
Marque: Diba 006EAE-25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Omnifit™ EZ EZ Adjustable Column Endpiece, 25mm; 1/ea | |
Omnifit™ EZ Columns | |
Liquid Chromatography Column |
Adjustable | |
25 mm | |
PTFE |