Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ
Marque: Diba 006EFE-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Omnifit™ EZ EZ Fixed Column Endpiece, 6.6mm; 1/ea | |
Omnifit™ EZ Columns | |
Liquid Chromatography Column |
Fixed | |
6,6 mm | |
PTFE |