Learn More
Diba Joints toriques OMNIFIT™ pour colonnes de chromatographie
Sélection de joints toriques FKM ou FFKM (Chemraz™) Omnifit™ pour colonnes de chromatographie
sur devis
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Omnifit™ HiT Chromatography Columns |
Quantité | 6 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15835564
|
Diba
006OR-03-V |
3 mm | Column O-Ring, 3mm, FKM; 6/pk | FKM |
sur devis
6 pièces |
N/A | |||
15845564
|
Diba
006OR-06-C |
6,6 mm | Column O-Ring, 6.6mm, FFKM; 2/pk | FFKM |
sur devis
2 pièces |
N/A | |||
15855564
|
Diba
006OR-06-V |
6,6 mm | Column O-Ring, 6.6mm, FKM; 10/pk | FKM |
sur devis
10 pièces |
N/A | |||
15865564
|
Diba
006OR-10-C |
10 mm | Column O-Ring, 10mm, FFKM; 2/pk | FFKM |
sur devis
2 pièces |
N/A | |||
15875564
|
Diba
006OR-10-V |
10 mm | Column O-Ring, 10mm, FKM; 10/pk | FKM |
sur devis
10 pièces |
N/A | |||
15885564
|
Diba
006OR-15-C |
15 mm | Column O-Ring, 15mm, FFKM; 2/pk | FFKM |
sur devis
2 pièces |
N/A | |||
15805574
|
Diba
006OR-25-C |
25 mm | Column O-Ring, 25mm, FFKM; 2/pk | FFKM |
sur devis
2 pièces |
N/A | |||
15815574
|
Diba
006OR-25-V |
25 mm | Column O-Ring, 25mm, FKM; 6/pk | FKM |
sur devis
6 pièces |
N/A | |||
15825574
|
Diba
006OR-35-C |
35 mm | Column O-Ring, 35mm, FFKM; 2/pk | FFKM |
sur devis
2 pièces |
N/A | |||
15845574
|
Diba
006OR-50-C |
50 mm | Column O-Ring, 50mm, FFKM; 2/pk | FFKM |
sur devis
2 pièces |
N/A | |||
Spécification
Liquid Chromatography Column | |
Omnifit™ HiT Chromatography Columns | |
6 |