Learn More
Diba Joints toriques OMNIFIT™ pour colonnes de chromatographie
Sélection de joints toriques FKM ou FFKM (Chemraz™) Omnifit™ pour colonnes de chromatographie
Marque: Diba 006OR-50-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Column O-Ring, 50mm, FFKM; 2/pk | |
6 | |
Liquid Chromatography Column |
Omnifit™ HiT Chromatography Columns | |
50 mm | |
FFKM |