Learn More
Diba Joints toriques OMNIFIT™ pour colonnes de chromatographie
Sélection de joints toriques FKM ou FFKM (Chemraz™) Omnifit™ pour colonnes de chromatographie
Marque:  Diba 006OR-10-C
Encompass_Preferred
Code produit. 15865564
  • sur devis / 2 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Column O-Ring, 10mm, FFKM; 2/pk
6
Liquid Chromatography Column
Omnifit™ HiT Chromatography Columns
10 mm
FFKM