Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile extralongs Omega Nitrex™
Protection complète du bras Les gants en nitrile extralongs Nitritex™ Omega Nitrex™ sont des gants ambidextres à longueur d’épaule avec une manchette perlée, une surface lisse, une bonne résistance aux perforations et une excellente résistance chimique.
857.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux normes relatives aux gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003) |
---|---|
Classification | Dispositif médical de classe I et EPI de catégorie 3 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Lisse |
Description
- Longueur d’épaule de (530 mm / 21 po) pour assurer une protection lorsque la couverture du bras complet est requise
- Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
- La manchette à bord roulé facilite l’enfilage et la stabilité sur le bras
- Surface lisse avec une excellente résistance aux perforations
- Non poudrés et sans latex pour éviter les allergies au latex de type I.
- Conditionnement en boîtes distributrices de 40 gants faciles d’accès
Spécification
Conforme aux normes relatives aux gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003) | |
Blanc | |
Lisse | |
Oui | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
Distributeur | |
Une large gamme de produits chimiques | |
21 in |
Dispositif médical de classe I et EPI de catégorie 3 | |
Oui | |
Ambidextres | |
Nitrile | |
Gant d’examen à bras complet | |
À bord roulé | |
40/coffret | |
Omega Nitrex | |
530 mm |