Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile extralongs Omega Nitrex™
Click to view available options
Dimensions:
S
Medium
L
XL
Description
- Longueur d’épaule de (530 mm / 21 po) pour assurer une protection lorsque la couverture du bras complet est requise
- Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
- La manchette à bord roulé facilite l’enfilage et la stabilité sur le bras
- Surface lisse avec une excellente résistance aux perforations
- Non poudrés et sans latex pour éviter les allergies au latex de type I.
- Conditionnement en boîtes distributrices de 40 gants faciles d’accès
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux normes relatives aux gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003) |
Classification | Dispositif médical de classe I et EPI de catégorie 3 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Lisse |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gant d’examen à bras complet |