Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile extralongs Omega Nitrex™
Code produit. 12811276
Click to view available options
Dimensions:
S
Medium
L
XL
Protection complète du bras Les gants en nitrile extralongs Nitritex™ Omega Nitrex™ sont des gants ambidextres à longueur d’épaule avec une manchette perlée, une surface lisse, une bonne résistance aux perforations et une excellente résistance chimique.
  • Longueur d’épaule de (530 mm / 21 po) pour assurer une protection lorsque la couverture du bras complet est requise
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • La manchette à bord roulé facilite l’enfilage et la stabilité sur le bras
  • Surface lisse avec une excellente résistance aux perforations
  • Non poudrés et sans latex pour éviter les allergies au latex de type I.
  • Conditionnement en boîtes distributrices de 40 gants faciles d’accès
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes relatives aux gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003)
Classification Dispositif médical de classe I et EPI de catégorie 3
Couleur Blanc
Jetable Oui
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen à bras complet
Dimensions Medium
Stérilité Non stérile
Type de manchette de gant À bord roulé
Type d’emballage Dispenser box
Quantité 40/coffret
Résistant à A broad range of chemicals
Séries Omega Nitrex
Longueur (impériale) 21 in.
Longueur (métrique) 530 mm