Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC HILIC Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : HILIC
554.00€ - 800.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Forme des particules | Sphérique |
pH | 2 à 8,5 |
Porosité | 110 Å |
Surface spécifique | 340 m²/g |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12728872
|
Macherey-Nagel™
760551.20 |
125 mm | 2 mm | 5 μm |
636.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12718862
|
Macherey-Nagel™
760528.20 |
150 mm | 2 mm | 1,8 μm |
800.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12708862
|
Macherey-Nagel™
760526.20 |
100 mm | 2 mm | 1,8 μm |
800.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12708872
|
Macherey-Nagel™
760550.20 |
250 mm | 2 mm | 5 μm |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12728852
|
Macherey-Nagel™
760521.20 |
30 mm | 2 mm | 1,8 μm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12748872
|
Macherey-Nagel™
760552.20 |
50 mm | 2 mm | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12717840
|
Macherey-Nagel™
760523.20 |
50 mm | 2 mm | 1,8 μm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12747840
|
Macherey-Nagel™
760525.20 |
75 mm | 2 mm | 1,8 μm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12738872
|
Macherey-Nagel™
760551.30 |
125 mm | 3 mm | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12718872
|
Macherey-Nagel™
760550.30 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
738.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12738852
|
Macherey-Nagel™
760521.30 |
30 mm | 3 mm | 1,8 μm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12727840
|
Macherey-Nagel™
760523.30 |
50 mm | 3 mm | 1,8 μm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12675969
|
Macherey-Nagel™
760552.30 |
50 mm | 3 mm | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12458467
|
Macherey-Nagel™
760551.46 |
125 mm | 4,6 mm | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12695969
|
Macherey-Nagel™
760554.46 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10016494
|
Macherey-Nagel™
760550.46 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
779.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12478467
|
Macherey-Nagel™
760553.46 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
713.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12707840
|
Macherey-Nagel™
760521.46 |
30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm |
764.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12685969
|
Macherey-Nagel™
760552.46 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12448467
|
Macherey-Nagel™
760551.40 |
125 mm | 4 mm | 5 μm |
646.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10596415
|
Macherey-Nagel™
760523.46 |
50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm |
764.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12438467
|
Macherey-Nagel™
760550.40 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
738.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12748852
|
Macherey-Nagel™
760521.40 |
30 mm | 4 mm | 1,8 μm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12737840
|
Macherey-Nagel™
760523.40 |
50 mm | 4 mm | 1,8 μm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12468467
|
Macherey-Nagel™
760552.40 |
50 mm | 4 mm | 5 μm |
554.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Specifica
Colonne analytique | |
2 à 8,5 | |
340 m²/g | |
Silice | |
HILIC | |
HILIC | |
Colonne EC |
Sphérique | |
110 Å | |
60°C | |
7 % | |
No | |
Acier inoxydable |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto