Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC HILIC Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : HILIC
Marque:  Macherey-Nagel™ 760554.46
Code produit. 12695969
  • 713.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
Ammonium
1 ml/min
Hydrophile
8700 psi (600 bars)
Sphérique
2 à 8,5
HILIC
60°C
Silice
HILIC
HILIC
Colonne EC
Colonne analytique
4,6 mm
Pour HPLC, GC, CCM, SPE
100 mm
80:20 Acétonitrile / eau
5 μm
110 Å
340 m²/g
Silice modifiée à l’ammonium/acide sulfonique
7 %
No
Acier inoxydable
HPLC analytique